Läs mer
Vattenförorening QC-kontrollprov: Fasta koncentrat
Produktkod. 30321826
Change view
Kvantitet:
23 ml
Förpackningsstorlek:
23ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30321826 23 ml 23ml
1 options
Produktkod. 30321826 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGQWPSOL23
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Total dissolved solids∣Total Solids∣Total Suspended Solids
Analyt- eller komponentnamn Total dissolved solids∣Total Solids∣Total Suspended Solids
Frakt skick Rumstemperatur
Lösningstyp Blandning
Lösningsmedel eller matris Vatten
Industry Type Petrokemisk testning
Kvantitet 23 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Total Suspended Solids 82.9 mg/L∣Total dissolved solids 273 mg/L∣Total Solids 364 mg/L