Läs mer
Vattenförorening QC-kontrollprov: Tenntitan &
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tin∣Titanium |
| CAS | 7440-31-5, 7440-32-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Tin∣Titanium |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Lösningstyp | Blandning |
| Element | Multi-element |
| Lösningsmedel eller matris | Späd HCl |
| Industry Type | Petrokemisk testning |
| Kvantitet | 1 st. |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Titanium 206 μg/L∣Tin 1660 μg/L |