Läs mer
Vattenföroreningar QC-kontrollprov: Totala fenoler
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenolics |
| Analyt- eller komponentnamn | Phenolics |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Koncentration | 0.775 mg/L |
| Synonym | Phenolics |
| Lösningstyp | Blandning |
| IUPAC-namn | Fenoler |
| Lösningsmedel eller matris | Metanol |
| Industry Type | Petrokemisk testning |
| Kvantitet | 2 ml |