Läs mer
Vattenföroreningsstandard 1: Hg @ 5; CD, Se @ 25; As, Be, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn @ 100; V @ 250; Al @ 500 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Produktkod. 30003115
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30003115 500 ml
17908579 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30003115 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGWPS1500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Vattenföroreningsstandard 1: Hg @ 5; CD, Se @ 25; As, Be, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn @ 100; V @ 250; Al @ 500 μg/ml i 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mercury/Cadmium/Selenium/Arsenic/Beryllium/Chromium/Cobalt/Copper/Iron/Lead/Manganese/Nickel/Zinc/Vanadium/Aluminium
CAS 7439-97-6, 7440-43-9, 7782-49-2, 7440-38-2, 7440-41-7, 7440-47-3
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Mercury/Cadmium/Selenium/Arsenic/Beryllium/Chromium/Cobalt/Copper/Iron/Lead/Manganese/Nickel/Zinc/Vanadium/Aluminium
Frakt skick Rumstemperatur
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Kvantitet 500 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Mercury 5 μg/mL/Cadmium 25 μg/mL/Selenium 25 μg/mL/Arsenic 100 μg/mL/Beryllium 100 μg/mL/Chromium 100 μg/mL/Cobalt 100 μg/mL/Copper 100 μg/mL/Iron 100 μg/mL/Lead 100 μg/mL/Manganese 100 μg/mL/Nickel 100 μg/mL/Zinc 100 μg/mL/Vanadium 250 μg/mL/Aluminium 500 μg/mL