Läs mer
Miele Professional™ Vattenrening
Produktkod. 15490525 Handla allt Miele Produkter
Change view
Kapacitet:
12,5 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
15490525 12,5 l Varje
1 options
Produktkod. 15490525 Leverantör Miele Professional™ Leverantörsnummer 9773410
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Full avmineraliseringspatron VE P 2000 (liten) för optimal vattenberedning
  • Max. genomströmningsvolym: 450 l/h
  • Tillstånd för utarmning mätbar med ConductivityMeter CM
  • Max vatteninloppstemperatur 40° C - tryck från 0,5-10 bar
  • Hartsinnehåll 12,5 liter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Rostfritt stål, svart
Kapacitet 12,5 l
Material Rostfritt stål, plast
För användning med (utrustning) Tvätt-desinfektorer
Typ Vattenförbehandling
Höjd (metrisk) 410 mm
Diameter (metrisk) 230 mm
Nettovikt (metrisk) 18 kg