Läs mer
Miele Professional™ Vattenrening
Produktkod. 15460575 Handla allt Miele Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Tvätt-desinfektorer
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15460575 Tvätt-desinfektorer Varje
1 options
Produktkod. 15460575 Leverantör Miele Professional™ Leverantörsnummer 10087310
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Aqua Purificator PG 8595 (AW) för mottagning av två vattenfyllda eller vattendemineraliserande patroner
  • Lämplig för VE / TE P 2800 och VE / TE P 2000
  • Anslutning av CoductivityMeter / FlowMeter möjlig
  • Yttermått: H 835 (820 utan lock), B 300, T 600 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg (övergripande) Lotus vit
Beskrivning PG 8595 Aqua Purificator
För användning med (utrustning) Tvätt-desinfektorer
Typ Vattenbehandling
Material Galvaniserad plåt, Lotus Vit
Bredd (metrisk) 300 mm
Höjd (metrisk) 835 mm
Djup (metriskt) 600 mm
Nettovikt (metrisk) 26.5 kg