Läs mer
Miele Professional™ Vattenrening
Produktkod. 15470575 Handla allt Miele Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Tvätt-desinfektorer
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15470575 Tvätt-desinfektorer Varje
1 options
Produktkod. 15470575 Leverantör Miele Professional™ Leverantörsnummer 10087320
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Aqua Purificator PG 8595 (AE) för mottagning av två vattenfyllda eller vattendemineraliserande patroner
  • Lämplig för VE / TE P 2800 och VE / TE P 2000
  • Anslutning av CoductivityMeter / FlowMeter möjlig
  • Yttermått: H 835 (820 utan lock), B 300, T 600 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg (övergripande) Rostfritt stål
Beskrivning PG 8595 Aqua Purificator
För användning med (utrustning) Tvätt-desinfektorer
Typ Vattenförbehandling
Material Rostfritt stål
Bredd (metrisk) 300 mm
Höjd (metrisk) 835 mm
Djup (metriskt) 600 mm
Nettovikt (metrisk) 26.5 kg