Läs mer
Miele Professional™ Aqua-Soft System PG 8597
Produktkod. 15400585 Handla allt Miele Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Tvätt-desinfektorer
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15400585 Tvätt-desinfektorer Varje
1 options
Produktkod. 15400585 Leverantör Miele Professional™ Leverantörsnummer 12687200
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Aqua-Soft system PG 8597 - Twin-tank vattenavhärdare för kontinuerlig borttagning av mjukt vatten upp till 40° dH
  • Effekt: kontinuerlig 19 l/min, max. 30 l/min
  • Fristående apparat med rullar, toppladdad
  • 1 behållare för 20 kg salt, 2 behållare för 4,5 l harts
  • Volymkontrollerat tvåkammarsystem, strömlös drift
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg (övergripande) Vitt
För användning med (utrustning) Tvätt-desinfektorer
Typ Vattenförbehandling
Material Plast
Bredd (metrisk) 360 mm
Höjd (metrisk) 570 mm
Djup (metriskt) 360 mm
Vikt (metrisk) 19 kg