Läs mer
Miele Professional™ Väggmonterad DI-ventil
Produktkod. 10089260 Handla allt Miele Produkter
Change view
Bredd (metrisk):
190 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
10089260 190 mm Varje
1 options
Produktkod. 10089260 Leverantör Miele Professional™ Leverantörsnummer 3830330
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Väggbeslag E 313 för manuell produktion av avmineraliserat vatten
  • Trycksatt till 10 bar
  • Komplett med tryckslang 150 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg (övergripande) Svart
Typ Ventilkit
Formatera Väggfäste
Material Plast
Bredd (metrisk) 190 mm
Höjd (metrisk) 195 mm
Djup (metriskt) 240 mm