Läs mer
Miele Professional™ DI-ventil monterad på bänkskivor
Produktkod. 10732223 Handla allt Miele Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
135 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
10732223 135 mm Varje
1 options
Produktkod. 10732223 Leverantör Miele Professional™ Leverantörsnummer 3830340
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Stativbeslag E 314 för manuell produktion av avmineraliserat vatten
  • Trycksatt till 10 bar
  • Komplett med tryckslang 150 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg (övergripande) Svart
För användning med (utrustning) Tvättmaskin-desinfektionsmaskiner
Typ Krankoppling
För användning med (applikation) Manuell produktion av demineraliserat vatten
Inkluderar 150 cm tryckslang
Material Plast
Bredd (metrisk) 420 mm
Höjd (metrisk) 135 mm
Djup (metriskt) 210 mm