Läs mer
Miele Professional™ Vattenrening
Produktkod. 10428922 Handla allt Miele Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Tvätt-desinfektorer
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10428922 Tvätt-desinfektorer Varje
1 options
Produktkod. 10428922 Leverantör Miele Professional™ Leverantörsnummer 3830350
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Full avmineraliserande engångsharts E 315 för regenerering av full demineraliseringspatroner
  • 2 påsar vardera innehållande 10 liter
  • För tom patron LP 2800 och full demin. patron VE 2000/2800
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Tvätt-desinfektorer
Typ Vattenförbehandling