Läs mer
Thermo Scientific™ Vattenreningssystem lagringsreservoarer
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
Lagringsbehållare
Matarvattentank
Sterilt överflöde
Kapacitet (metrisk):
100 l
30 l
30 till 100 L
60 l
Inkluderar:
Kärl
N/A
Nivådisplay, recirkulationspump
Nivåvisning
Tank
För användning med (utrustning):
GenPure, GenPure Pro, GenPure xCAD
Pacific RO, Stilla havet TII
Pacific TII
Smart2Pure
Smart2Pure 12
Smart2Pure, Pacific och LabTower Vattenreningssystem
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Förvara renat vatten från ett kompatibelt system på ett säkert sätt med Thermo Scientific™ Vattenreningssystem lagringsreservoarer. För användning med Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ , Pacific™ eller Smart2Pure™ system är dessa reservoarer kompatibla med följande modeller: GenPure, GenPure Pro, GenPure xCAD, GenPure xCAD Plus, Pacific RO, Pacific TII och Smart2Pure .
Funktioner
- Stor öppning ger enkel och effektiv rengöring.
- Säkerhetsfilter som tillval inkluderar en CO 2 -absorbent som förhindrar ledningsförmågasökningar från insuget CO 2 och ett sterilt spill för att förhindra att mikroorganismer kommer in i och förorenar reservoarvattnet.
- Polyetenreservoar är konstruerad med inerta material som är ogenomskinliga för ljus.
- Recirkulationspump (tillval) skyddar vatten från bakterietillväxt under stillastående samtidigt som det bibehåller ett lågt konduktivitetsvärde.
- Väggfäste är valfritt.
- Koniskt bottenutlopp möjliggör fullständig dränering.
- 06.5038
- 06.5068
- 06.5034
- 06.5064
- 06.5084
- 06.5032
- 06.5062
- 06.5082
- 06.5033
- 06.5063
- 06.5083
- 06.5040
- 06.5070
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 30 l |
| För användning med (utrustning) | GenPure, GenPure Pro, GenPure xCAD |
| Typ | Matarvattentank |
| Inkluderar | Kärl |
| Material | Polyeten |
| Bredd (engelska) | 14,9 tum |
| Bredd (metrisk) | 380 mm |
| Höjd (engelska) | 23,5 tum |
| Höjd (metrisk) | 598 mm |