Läs mer
Thermo Scientific™ Vattenreningssystem lagringsreservoarer
Produktkod. 11377081 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
Lagringsreservoar
Matningsvattentank
Steril översvämning
Kapacitet (metrisk):
100 l
30 l
30 till 100 L
60 l
Inkluderar:
EJ TILLÄMPLIGT
Nivådisplay
Nivådisplay, recirkulationspump
Reservoar
Tank
För användning med (utrustning):
GenPure, GenPure Pro, GenPure xCAD
Pacific RO, Stilla havet TII
Pacific TII
Smart2Pure
Smart2Pure 12
Smart2Pure, Pacific och LabTower Vattenreningssystem
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Kapacitet (metrisk) Inkluderar För användning med (utrustning) unitSize
11377081 Lagringsreservoar 30 l Nivådisplay Pacific RO, Stilla havet TII Varje
11367061 Steril översvämning 30 till 100 L EJ TILLÄMPLIGT Smart2Pure, Pacific och LabTower Vattenreningssystem Varje
13498709 Steril översvämning 30 till 100 L EJ TILLÄMPLIGT Smart2Pure Varje
11327091 Lagringsreservoar 60 l Nivådisplay, recirkulationspump Pacific TII Varje
11367081 Lagringsreservoar 30 l Nivådisplay, recirkulationspump Pacific TII Varje
11317091 Lagringsreservoar 30 l Reservoar Smart2Pure 12 Varje
11307091 Matningsvattentank 30 l Tank GenPure, GenPure Pro, GenPure xCAD Varje
11397091 Lagringsreservoar 100 l Nivådisplay Pacific RO, Stilla havet TII Varje
11337091 Lagringsreservoar 60 l Nivådisplay Pacific RO, Stilla havet TII Varje
11387091 Lagringsreservoar 100 l Nivådisplay, recirkulationspump Pacific TII Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 11377081 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 50155495
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12910.00 SEK
    12710.37 SEK / Paket med 1
    Save 199.63 SEK
    1% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara renat vatten från din Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ , Pacific™ eller Smart2Pure™ system med en av dessa kompatibla lagringsbehållare.
Förvara renat vatten från ett kompatibelt system på ett säkert sätt med Thermo Scientific™ Vattenreningssystem lagringsreservoarer. För användning med Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ , Pacific™ eller Smart2Pure™ system är dessa reservoarer kompatibla med följande modeller: GenPure, GenPure Pro, GenPure xCAD, GenPure xCAD Plus, Pacific RO, Pacific TII och Smart2Pure .
Funktioner
  • Stor öppning ger enkel och effektiv rengöring.
  • Säkerhetsfilter som tillval inkluderar en CO 2 -absorbent som förhindrar ledningsförmågasökningar från insuget CO 2 och ett sterilt spill för att förhindra att mikroorganismer kommer in i och förorenar reservoarvattnet.
  • Polyetenreservoar är konstruerad med inerta material som är ogenomskinliga för ljus.
  • Recirkulationspump (tillval) skyddar vatten från bakterietillväxt under stillastående samtidigt som det bibehåller ett lågt konduktivitetsvärde.
  • Väggfäste är valfritt.
  • Koniskt bottenutlopp möjliggör fullständig dränering.
För användning med GenPure , GenPure Pro, och GenPure Endast xCAD-reningssystem:
  • 06.5038
  • 06.5068
Endast för användning med Pacific RO vattenreningssystem:
  • 06.5034
  • 06.5064
  • 06.5084
För användning med Pacific TII Endast vattenreningssystem:
  • 06.5032
  • 06.5062
  • 06.5082
För användning med Pacific RO& Stilla havet TII Endast vattenreningssystem:
  • 06.5033
  • 06.5063
  • 06.5083
För användning med Smart2Pure Endast 12 vattenreningssystem:
  • 06.5040
  • 06.5070
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 30 l
För användning med (utrustning) Pacific RO, Stilla havet TII
Typ Lagringsreservoar
Inkluderar Nivådisplay