Läs mer
Thermo Scientific™ Vattenreningssystem lagringsreservoarer
Produktkod. 11397091 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
Feed Water Tank
Sterile Overflow
Storage Reservoir
Kapacitet (metrisk):
100 L
30 L
30 till 100 L
60 L
Inkluderar:
Level Display
Level Display, Recirculation Pump
N/A
Reservoir
Tank
För användning med (utrustning):
GenPure, GenPure Pro, GenPure xCAD
Pacific RO, Stilla havet TII
Pacific TII
Smart2Pure
Smart2Pure 12
Smart2Pure, Pacific och LabTower Vattenreningssystem
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11397091
Brand: Thermo Scientific™ 50155503
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förvara renat vatten från din Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ , Pacific™ eller Smart2Pure™ system med en av dessa kompatibla lagringsbehållare.
Förvara renat vatten från ett kompatibelt system på ett säkert sätt med Thermo Scientific™ Vattenreningssystem lagringsreservoarer. För användning med Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ , Pacific™ eller Smart2Pure™ system är dessa reservoarer kompatibla med följande modeller: GenPure, GenPure Pro, GenPure xCAD, GenPure xCAD Plus, Pacific RO, Pacific TII och Smart2Pure .
Funktioner
  • Stor öppning ger enkel och effektiv rengöring.
  • Säkerhetsfilter som tillval inkluderar en CO 2 -absorbent som förhindrar ledningsförmågasökningar från insuget CO 2 och ett sterilt spill för att förhindra att mikroorganismer kommer in i och förorenar reservoarvattnet.
  • Polyetenreservoar är konstruerad med inerta material som är ogenomskinliga för ljus.
  • Recirkulationspump (tillval) skyddar vatten från bakterietillväxt under stillastående samtidigt som det bibehåller ett lågt konduktivitetsvärde.
  • Väggfäste är valfritt.
  • Koniskt bottenutlopp möjliggör fullständig dränering.
För användning med GenPure , GenPure Pro, och GenPure Endast xCAD-reningssystem:
  • 06.5038
  • 06.5068
Endast för användning med Pacific RO vattenreningssystem:
  • 06.5034
  • 06.5064
  • 06.5084
För användning med Pacific TII Endast vattenreningssystem:
  • 06.5032
  • 06.5062
  • 06.5082
För användning med Pacific RO& Stilla havet TII Endast vattenreningssystem:
  • 06.5033
  • 06.5063
  • 06.5083
För användning med Smart2Pure Endast 12 vattenreningssystem:
  • 06.5040
  • 06.5070
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 L
För användning med (utrustning) Pacific RO, Stilla havet TII
Typ Storage Reservoir
Inkluderar Level Display