Description
Förvara renat vatten från ett kompatibelt system på ett säkert sätt med Thermo Scientific™ Vattenreningssystem lagringsreservoarer. För användning med Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ , Pacific™ eller Smart2Pure™ system är dessa reservoarer kompatibla med följande modeller: GenPure, GenPure Pro, GenPure xCAD, GenPure xCAD Plus, Pacific RO, Pacific TII och Smart2Pure .
- Stor öppning ger enkel och effektiv rengöring.
- Säkerhetsfilter som tillval inkluderar en CO 2 -absorbent som förhindrar ledningsförmågasökningar från insuget CO 2 och ett sterilt spill för att förhindra att mikroorganismer kommer in i och förorenar reservoarvattnet.
- Polyetenreservoar är konstruerad med inerta material som är ogenomskinliga för ljus.
- Recirkulationspump (tillval) skyddar vatten från bakterietillväxt under stillastående samtidigt som det bibehåller ett lågt konduktivitetsvärde.
- Väggfäste är valfritt.
- Koniskt bottenutlopp möjliggör fullständig dränering.
- 06.5038
- 06.5068
- 06.5034
- 06.5064
- 06.5084
- 06.5032
- 06.5062
- 06.5082
- 06.5033
- 06.5063
- 06.5083
- 06.5040
- 06.5070
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 30 till 100 L |
| För användning med (utrustning) | Smart2Pure |
| Typ | Steril översvämning |
| Inkluderar | EJ TILLÄMPLIGT |
| Material | Polyeten |