Läs mer
Vattenrenat Ph.Eur., Solveco
Produktkod. 18042193
Change view
Kvantitet:
25 L
Produktkod. Kvantitet
18042193 25 L
1 options
Produktkod. 18042193 Leverantör Solveco Chemicals Leverantörsnummer 1661
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    950.15 SEK
    687.49 SEK / 25 L
    Save 262.66 SEK
    27% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Renat vatten som är framställt i enlighet med standarderna i European Pharmacopoeia.
Renat vatten produceras för att uppfylla de stränga kvalitetsstandarder som fastställts av den europeiska farmakopén. Detta säkerställer att vattnet är fritt från föroreningar och föroreningar, vilket gör det lämpligt för användning i läkemedelstillverkning, laboratorieprocesser och andra kritiska applikationer där högrent vatten är viktigt.
Produktionsprocessen följer rigorösa riktlinjer för att garantera att vattnet konsekvent uppfyller de erforderliga specifikationerna för renhet, säkerhet och effektivitet, vilket ger en pålitlig grund för olika vetenskapliga och medicinska användningar. Renat vatten kan användas för tillverkning av icke-sterila läkemedel, såsom tabletter, krämer och orala/topiska lösningar, såväl som för rengöring av utrustning och upprätthållande av renrums integritet.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Water
CAS 7732-18-5
Molekylformel H2O
InChI-nyckel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
LEDER O
IUPAC-namn vatten
Molekylvikt (g/mol) 18.02
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Renad
Förpackning HDPE-behållare
Kvantitet 25 L