Läs mer
Elgas™ Vattenrenare
Produktkod. p-8013069
Flödeshastighet:
15 l/timme
7 l/timme
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13105970
Brand: Elgas™ PRIPLB0236
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Elgas™ Vattenrenare använder Purelab™ Option-S-seriens flera reningsteknologier för att producera vatten av allmän laboratoriekvalitet med bättre än enstaka destillerad kvalitet.
  • Reningsteknologier inkluderar förbehandling, omvänd osmos och jonbyte.
  • Tillämpningar inkluderar tvätt/sköljning av glasvaror, matning till ultrarent vattensystem, reagenspåfyllning/spädning, buffert- och mediaberedning, allmän kemi, kvalitativa analyser och matning till miljöskåp.
Specifikationer
Konduktivitet 1400 μS/cm
Flödeshastighet 15 l/timme
Typ Vattenrenare
Temperaturområde (metriskt) 1 °C till 35 °C
Bredd (metrisk) 410 mm
Höjd (metrisk) 460 mm
Djup (metriskt) 270 mm
Vikt (metrisk) 14.5 kg
Elektriska krav 100/240 V 50/60 Hz
Spänning 100 till 240 V
Frekvens 50/60 Hz