Läs mer
Vatten R-lösning, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12940564 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
5000 mL
Förpackningsstorlek:
5000ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12940564 5000 mL 5000ml
1 options
Produktkod. 12940564 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer RP 226 5000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1690.00 SEK
    1311.97 SEK / 5000ml
    Save 378.03 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Farmakopéreagenser är avsedda att användas i farmakopétester och monografier, producerade under en GMP kompatibla ISO 9001 kvalitetsledningssystem enligt relevant farmakopéspecifikation, med användning av farmakopéns reagenskvalitetskomponenter och vatten som uppfyller relevanta farmakopémonografikrav för renat vatten. Vissa farmakopéstandarder är också ackrediterade enligt ISO 17025 och ISO Guide 43.
Specifikationer
Kvantitet 5000 mL
Fysisk form Vätska