Läs mer
Vatten, reagens (dejoniserat vatten), ACS
Produktkod. 15421467
Change view
Kvantitet:
1 L
4 L
4 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15421467 4 x 1 L 1 L
11378078 1 L 1 L
11368078 1 L 1 L
11388078 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15421467 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036645.M1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2065.00 SEK
    1728.65 SEK / 1 L
    Save 336.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18,015 g/mol
Används vid konduktometrisk titrering, syntes av nanomaterial. Det används oftast som lösningsmedel i industrier och inom alla forskningsområden.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7732-18-5
Molekylformel H2O
Molekylvikt (g/mol) 18.015
MDL-nummer MFCD00011332
InChI-nyckel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-namn oxidan
LEDER O
Specifications
Kemiskt namn eller material Water
Färg Färglös
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C
Löslighetsinformation Blandigt i metanol, aceton, etanol.
Formel vikt 18.02
Kvalitet ACS
Odör Luktfritt
Densitet 1 000 g/cm3 vid 20 °C
Kvantitet 4 x 1 L
Brytningsindex 1.333
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.