Läs mer
Brannan Vattentålig testtermometer
Produktkod. 12888140
Temperaturområde (metriskt):
-40 °C till 200 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12888140
Brand: Brannan 31/162/0
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vattentålig testtermometer med max. och min. minne och håll funktion.
  • 105 mm rostfri sond med fickfodral och klämma
  • Vattentålig enligt IP65
  • Temperaturområde -40 till +200 °C
  • Batteri och fullständiga instruktioner medföljer
Specifikationer
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) Testa temperaturen på fasta ämnen eller vätskor
Inkluderar Fickfodral och klämma
Längd (metrisk) 22 cm
Material Plast
Produkttyp Termometer
Max. Temperatur (engelska) 392 °F
Max. Temperatur (metrisk) -40 °C
Min. Temperatur (engelska) -40 °F
Min. Temperatur (metrisk) 200 °C
Temperaturområde (engelska) -40 °F till 392 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 200 °C
Kalibrerad Nej
Batteritid 5000 hrs.
Batterityp LR44 x 1
Noggrannhet -40 till -21 °C:± 4 °C, -20 till -1 °C: ±2° 0 till 100 °C:± 1 °C, 101 till 150 °C:± 3 °C, 151 till 200 °C:± 4 °C
Indelning 0,1 °C
Nedsänkningslängd 76 mm
Visa Digital LCD
Bredd (metrisk) 2.4 cm
IP-betyg IP65