Läs mer
Vatten, RNas, DNas-fri, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15403359
Change view
Kvantitet:
3.8 L
Förpackningsstorlek:
3.8 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15403359 3.8 L 3.8 L
1 options
Produktkod. 15403359 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60610.=C
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
Vatten, RNas, DNasfritt vatten av hög kvalitet, RNase/DNasfritt vatten används i alla molekylärbiologiska tillämpningar som PCR, DNA. Dietylpyrokarbonat (DEPC)-behandlat vatten är garanterat nukleasfritt (testat för både DNas och RNase) och är lämpligt för allt RNA-arbete.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Vatten, RNase, DNasfritt högkvalitativt, RNase/DNasfritt vatten används i alla molekylärbiologiska tillämpningar som PCR, DNA. Dietylpyrokarbonat (DEPC)-behandlat vatten är garanterat nukleasfritt (testat för både DNas och RNas) och i
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Water
Namnnotering RNase, DNase-fri
CAS 7732-18-5
Färg Färglös
Kokpunkt 100 °C
Molekylformel H2O
MDL-nummer MFCD00011332
Beilstein 2050024
Merck Index 14,10039
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
Löslighetsinformation Den är löslig i vatten.
InChI-nyckel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
LEDER O
IUPAC-namn oxidan
Molekylvikt (g/mol) 18.015
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Formel vikt 18.02
Odör Luktfritt
Densitet 1.000 g/mL
Kvantitet 3.8 L
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.