Läs mer
Buerkle™ Bägare i rostfritt stål, förlängd för teleskopstång
Produktkod. 17554296 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17554296 1 l
1 options
Produktkod. 17554296 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53542010
I lager
Provtagningsdopp i rostfritt stål med helt stängt, förlängt handtag.
  • I kombination med teleskopstången är en räckvidd på upp till 6 meter möjlig
  • Stängt handtag med nedsänkningsdjup upp till ca. 50 cm
  • Bägarens kapacitet 1000 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Vattenprovtagare
Material Rostfritt stål
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 1 l
För användning med (applikation) Provtagning av avloppsvatten
Längd (engelska) 20 tum
Längd (metrisk) 50 cm