Läs mer
LABPLAS Skriva vattenprovtagningskit
Produktkod. 17910245
Change view
Volym (metrisk):
100 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk)
17910245 100 ml
17980225 500 ml
17930115 300 ml
17980135 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17910245 Leverantör LABPLAS Leverantörsnummer KWS21100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Steril vattenprovtagningspåse med skrivyta för enkel märkning.
  • Vattenprovtagningssats
  • Inkluderar natriumtiosulfattablett
  • Tydlig, med skrivyta för enkel märkning
Specifikationer
Färg Rensa med White Block
Volym (metrisk) 100 ml
Inkluderar 10 mg natriumtiosulfat tablett