Läs mer
LABPLAS Skriva vattenprovtagningskit
Produktkod. 17930115
Volym (metrisk):
100 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
Produktkod. 17930115
Brand: LABPLAS KWS33100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Steril vattenprovtagningspåse med skrivyta för enkel märkning.
  • Vattenprovtagningssats
  • Inkluderar natriumtiosulfattablett
  • Tydlig, med skrivyta för enkel märkning
Specifikationer
Färg Rensa med White Block
Volym (metrisk) 300 ml
Inkluderar 10 mg natriumtiosulfat tablett