Läs mer
Thermo Scientific™ Vattenavhärdare tillbehör
Produktkod. 11366971
Change view
Typ:
Hårdhetstestsats
Salttabletter, 25 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ unitSize
11366971 Salttabletter, 25 kg Varje
11396981 Hårdhetstestsats Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11366971 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 50155490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    810.00 SEK
    780.78 SEK / Paket med 1
    Save 29.22 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ta bort hårda joner, som kalcium och magnesium, med dessa tillbehör. Mjukat vatten förlänger livslängden på membranet för omvänd osmos.
Ta bort hårda joner, såsom kalcium och magnesium, med hjälp av Thermo Scientific™ Vattenavhärdare tillbehör. Mjukat vatten förlänger livslängden på membranet för omvänd osmos.
Sensorkontroll för övervakning av vattenavhärdning
  • Sensorcontroller SE är ett övervakningssystem för en kvalitetskontrollerad drift av vattenavhärdarsystemet
Total hårdhetsmätning (titreringslösning)
  • Nödvändigt för att bestämma matarvattnets hårdhet och beräkna avhärdarprogrammets inställningar
Bakterieskydd för vattenavhärdare
  • För desinficering av jonbytarbädden under varje regenerering
  • Bakterieskyddet extraherar klor från en del av saltvattnet för att desinficera jonbytarhartset
Flexibel anslutningsslang 1 tum. med rostfri mantel, längd 1 meter
  • Smart och enkel anslutning av din Thermo Scientific Vattenavhärdare till väggkontakter
  • Alternativ istället för fast rör, vilket ger mer flexibilitet för underhåll
Monteringsblock 1tum. med blandningsventil
  • För bekväm förbikoppling av sköljmedlet för underhåll, reparationer etc
Blandningsventil OVP för 1 tum. avhärdningssystem för permanent hårdhetsjustering
  • Om en specifik vattenhårdhet krävs efter avhärdaren, kommer blandningsventilen att komma in lite hårt vatten i det mjuka vattnet, som kommer ut ur avhärdarens utgång
Blandningsventil OVP för 1 1/2in. avhärdningssystem för permanent hårdhetsjustering
  • Om en specifik vattenhårdhet krävs efter avhärdaren, kommer blandningsventilen att komma in lite hårt vatten i det mjuka vattnet, som kommer ut ur avhärdarens utgång
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Skåpsmjukningssystem WAE, Double Softing System WAT, Double Softing System WMS
Typ Salttabletter, 25 kg