Läs mer
Thermo Scientific™ Vattenavhärdare tillbehör
Description
Ta bort hårda joner, såsom kalcium och magnesium, med hjälp av Thermo Scientific™ Vattenavhärdare tillbehör. Mjukat vatten förlänger livslängden på membranet för omvänd osmos.
Sensorkontroll för övervakning av vattenavhärdning
- Sensorcontroller SE är ett övervakningssystem för en kvalitetskontrollerad drift av vattenavhärdarsystemet
Total hårdhetsmätning (titreringslösning)
- Nödvändigt för att bestämma matarvattnets hårdhet och beräkna avhärdarprogrammets inställningar
Bakterieskydd för vattenavhärdare
- För desinficering av jonbytarbädden under varje regenerering
- Bakterieskyddet extraherar klor från en del av saltvattnet för att desinficera jonbytarhartset
Flexibel anslutningsslang 1 tum. med rostfri mantel, längd 1 meter
- Smart och enkel anslutning av din Thermo Scientific Vattenavhärdare till väggkontakter
- Alternativ istället för fast rör, vilket ger mer flexibilitet för underhåll
Monteringsblock 1tum. med blandningsventil
- För bekväm förbikoppling av sköljmedlet för underhåll, reparationer etc
Blandningsventil OVP för 1 tum. avhärdningssystem för permanent hårdhetsjustering
- Om en specifik vattenhårdhet krävs efter avhärdaren, kommer blandningsventilen att komma in lite hårt vatten i det mjuka vattnet, som kommer ut ur avhärdarens utgång
Blandningsventil OVP för 1 1/2in. avhärdningssystem för permanent hårdhetsjustering
- Om en specifik vattenhårdhet krävs efter avhärdaren, kommer blandningsventilen att komma in lite hårt vatten i det mjuka vattnet, som kommer ut ur avhärdarens utgång
Specifications
Specifications
| För användning med (utrustning) | Skåpsmjukningssystem WAE, Double Softing System WAT, Double Softing System WMS |
| Typ | Hårdhetstestsats |