Läs mer
Brady™ Vattenlösligt pappersetiketttejp för M6/M7-skrivare
Mått (LxB):
50 fot x 0,75 tum.
50 fot x 1,5 tum.
Beskrivning
- Idealisk för användning i laboratoriemiljöer, tillgångsspårning eller allmänt bruk
- Lätt att ta bort, miljövänlig, print-on-demand THT-etikettlösning
- Enkel borttagning sparar tid under ommärkningsprocessen
- Tryckkänsligt lim möjliggör snabb och enkel applicering
- Tillverkad av B-403 pappersmaterial
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D 1000, ASTM D 2979, RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV-ändring av RoHS-direktivet 2002/95/EC |
| Typ av lim | Akryl |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Kontinuerligt |
| Material | papper |
| Utskrivbara sidor | Enkelsidig utskriftsbar |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Visa mer |