Läs mer
Brady™ Vattenlösliga pappersetiketter för 76 mm kärnskrivare
Produktkod. 17881495
Change view
Mått (L x B):
25,4 x 76,2 mm
Produktkod. Mått (L x B)
17881495 25,4 x 76,2 mm
1 options
Produktkod. 17881495 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 198763
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa vattenlösliga pappersetiketter är självhäftande och mycket lätta att applicera. Om du utsätter etiketten för varmt vatten kommer den att lösas upp helt inom 3 sekunder, utan att skada ytan den applicerades på och utan att lämna några rester.
  • Minskar det arbete som krävs för att ta bort etiketter
  • Minskar underhåll av filter och avlopp
  • Möjliggör enkel återidentifiering av återanvändbara föremål i en rad branscher
Specifikationer
Typ av lim Avtagbar
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Märka
Material papper
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, allmän identifiering, laboratoriemärkning, lagermärkning
För användning med (utrustning) i5100; i7100; PR Plus; IP-serien; THT 76 mm kärnskrivare; i7500
Etiketter per rad 1 Etikett
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
Modell R4300
Antal per förpackning 3000 Etikett(er) / Roll
Kvantitet 3000 etiketter/rulle
Form Rektangel
Storlek 76.20 mm (W) x 25.40 mm (H)
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +212 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +100 °C
Tjocklek (engelska) 0,003 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.0762 mm
Mått (L x B) 25,4 x 76,2 mm
Längd (engelska) 1 tum
Längd (metrisk) 25.4 mm
Bredd (engelska) 3 tum
Bredd (metrisk) 76.2 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 76.20 mm
Höjd (engelska) 1 tum
Höjd (metrisk) 25.4 mm
Alternativt artikelnummer THT-18-403-3