Läs mer
Brady™ Vattenlösliga pappersetiketter med band
Produktkod. 30041422 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Svart på vitt
Produktkod. Färg
30041422 Svart på vitt
1 options
Produktkod. 30041422 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 152248
Beräknad leverans: 25-11-2026
För den ultimata lösningen för borttagning av etiketter och lim, välj Bradys B-403 vattenlösliga etikett. Idealisk för laboratorier, tillfälliga identifieringsbehov, produktflöden under arbete och andra allmänna identifieringsapplikationer.
  • För den ultimata lösningen för borttagning av etiketter och lim, välj Brady's B-403 Water Dissolvable Label.
  • Idealiskt för laboratorier, tillfälliga identifieringsbehov, arbetsflöden av produkter under process och andra allmänna identifieringsapplikationer.
  • Arbetsinsats: varmt vatten och 30 sekunder är allt som krävs för att helt ta bort etiketten och limmet.
  • Applikationsmångsidighet: Från laboratorier till restauranger är detta upplösbara pappersmaterial en utmärkt lösning för tillfällig identifiering av alla slag.
  • Svart tryck på vitt papper med lättapplicerat tryckkänsligt lim.
  • Certifieringar: RoHS-godkända enligt 2011/65/EU (godkänd 2015/863).
  • För materialspecifik prestanda och egenskaper, se Technical Data Sheet (TDS).
Specifikationer
Typ av lim Akryl
Färg Svart på vitt
Avsluta Matte
Material papper
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Märka
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Brady Etiketttryckare, Brady M210-LAB etikettskrivare, Brady M211 etikettskrivare, BMP21-PLUS etikettskrivare, BMP21 LAB etikettskrivare
Längd (engelska) 25 ft.
Bredd (engelska) 2,69 tum
Alternativt artikelnummer M21-500-403