Beskrivning
För att silikonisera glasytor använd Thermo Scientific™ Vattenlöslig silikoniseringsvätska.
För att silikonisera glasytor använd Thermo Scientific™ Vattenlöslig silikoniseringsvätska. Denna lättanvända silanmonomerlösning levereras som en 20 % fast lösning i en blandning av diacetonalkohol och tertiär butylalkohol. Den primära silankomponenten är en oktadecyltrialkoxisilan, som hydrolyseras till en silanol när den blandas med vatten. Det ger större motståndskraft mot bashydrolys än andra ytbehandlingar.
- Lättanvänd silanmonomerlösning som levereras som en 20 % fast lösning i en blandning av diacetonalkohol och tertiär butylalkohol
- Större motståndskraft mot bashydrolys än andra ytbehandlingar
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med | Silikoniserande glasytor |
| Faror | Brandfarligt, Irriterande |
| Standardkomponenter | 4-hydroxi-4-metylpentan-2-on, 2-metyl-2-propanol, silan, trimetoxioktadecyl |
| Standardkoncentration | 25 - 45, 25 - 45, 10 - 20% |
| Kvantitet | 120 ml |
| Förvaring | 15 °C till 35 °C |
| Produkttyp | Vattenlöslig silikoniseringsvätska |
Säkerhet och hantering
- Aquasil, 120 mL.
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- Cancerogenitet Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
- MIXTURE LIST-Contain: tert-Butyl alcohol,Diacetone alcohol