Läs mer
Water, for spectroscopy ACS, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10371810 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
Produktkod. 10371810
Brand: Thermo Scientific Acros 433382500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
For UV/VIS spectroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7732-18-5
Molekylformel H2O
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
Specifikationer
Abs. 0.005 max. at 254nm, 0.005 max. at 300nm, 0.01 max. at 200nm, 0.01 max. at 210nm, Passes Test
Kemiskt namn eller material Water
Färg Colorless
Namnnotering For Spectroscopy
Kokpunkt 100.0°C
Linjär formel H2O
Densitet 1.0000g/mL, 1
Formel vikt 18.02
Kvalitet ACS
Förpackning Glass bottle
Brytningsindex 1.3334
Viskositet 0.89 mPa.s (25°C)
Kvantitet 250 mL
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.