Läs mer
Water, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Water |
| CAS | 7732-18-5 |
| Smältpunkt | 0°C (Lit.) |
| Kokpunkt | 100°C |
| Molekylformel | H2O |
| MDL-nummer | MFCD00011332 |
| Molekylvikt (g/mol) | 18.02 |
| Densitet | 1.000 g/mL at 3.98°C |
| Kvantitet | 1 L |