Läs mer
Vattenförsörjnings-QC-prov: Cyanid
Produktkod. 30322731
Change view
Kvantitet:
15 ml
Produktkod. Kvantitet
30322731 15 ml
1 options
Produktkod. 30322731 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGQWSCN15
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyanide
CAS 57-12-5
Analyt- eller komponentnamn Cyanide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C N
Synonym CN-
InChI formel InChI=1 S/CN/c1-2/q-1
Lösningstyp Enda lösning
LEDER [C-]#N
IUPAC-namn Cyanid
Lösningsmedel eller matris Späd ut NaOH
Industry Type Petrokemisk testning
Molekylvikt (g/mol) 26.017
Kvantitet 15 ml
Formel vikt 26.003