Läs mer
Vattenförsörjningskvalitetskontrollprov: Hårdhet
Produktkod. 30321562
Change view
Kvantitet:
250 ml
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30321562 250 ml 250ml
1 options
Produktkod. 30321562 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGQWSHRD250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium∣Calcium hardness∣Magnesium∣Sodium∣Total hardness
CAS 7440-70-2, 7439-95-4, 7440-23-5
Analyt- eller komponentnamn Calcium∣Calcium hardness∣Magnesium∣Sodium∣Total hardness
Frakt skick Rumstemperatur
Lösningstyp Blandning
Element Multi-element
Lösningsmedel eller matris Vatten
Industry Type Petrokemisk testning
Kvantitet 250 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Sodium 14 mg/L∣Magnesium 16.1 mg/L∣Calcium 65.4 mg/L∣Calcium hardness 163 mg/L∣Total hardness 230 mg/L