Läs mer
Vattenförsörjningskvalitetskontrollprov: Oorganiska ämnen
Produktkod. 30326339
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30326339 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 30326339 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGQWSIN500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium Carbonate∣Chloride∣Fluorine∣Nitrate∣Nitrite∣Potassium∣Sodium∣Specific Conductance∣Sulfate∣Total Filterable Residue
CAS 471-34-1, 16887-00-6, 7782-41-4, 14797-55-8, 14797-65-0, 9-7-7440
Analyt- eller komponentnamn Calcium Carbonate∣Chloride∣Fluorine∣Nitrate∣Nitrite∣Potassium∣Sodium∣Specific Conductance∣Sulfate∣Total Filterable Residue
Frakt skick Rumstemperatur
Lösningstyp Blandning
Element Multi-element
Lösningsmedel eller matris Vatten
Industry Type Petrokemisk testning
Kvantitet 500 ml