Läs mer
Vattenförsörjningskontrollprov: Kvicksilver
Produktkod. 30318437
Change view
Kvantitet:
15 ml
Produktkod. Kvantitet
30318437 15 ml
1 options
Produktkod. 30318437 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGQWSHG15
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mercury
CAS 7439-97-6
Analyt- eller komponentnamn Mercury
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Hg
Synonym Mercury, Hydrargyrum, Quicksilver, Metallic mercury, Liquid silver;
InChI formel InChI=1 S/Hg
Lösningstyp Enda lösning
LEDER [Hg]
Element Hg
IUPAC-namn kvicksilver
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Industry Type Petrokemisk testning
Molekylvikt (g/mol) 200.59
Kvantitet 15 ml
Formel vikt 201.971