Learn More
Vattenförsörjnings-QC-prov: Nitrit
Product Code. 30324015
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 st.
Unit Size:
Varje
Product Code. Kvantitet Unit Size
30324015 1 st. Varje
1 options
Product Code. 30324015 Supplier VHG Labs Supplier No. VHGQWSNO215
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Nitrite
CAS 14797-65-0
Analyt- eller komponentnamn Nitrite
Frakt skick 2 °C till 8 °C
Molekylformel (N O2)-
Synonym NO2-
Lösningstyp Enda lösning
LEDER [O-]N=O
IUPAC-namn Nitrit
Lösningsmedel eller matris Vatten
Industry Type Petrokemisk testning
Molekylvikt (g/mol) 46.01
Kvantitet 1 st.
Formel vikt 46.01