Läs mer
Vattenförsörjningskontrollprov: O-fosfatnäringsämnen
Produktkod. 30326733
Change view
Kvantitet:
15 ml
Förpackningsstorlek:
15ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30326733 15 ml 15ml
1 options
Produktkod. 30326733 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGQWSONUT15
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ortho-phosphate
CAS 7558-79-4
Analyt- eller komponentnamn Ortho-phosphate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel 2 Na . H O4 P
Synonym Disodium phosphate anhydrous, Disodium hydrogen phosphate
InChI formel InChI=1 S/2 Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Lösningstyp Enda lösning
LEDER [Na+].[Na+].OP(=O)([O-])[O-]
IUPAC-namn disodium; vätefosfat
Lösningsmedel eller matris Späd HCl
Industry Type Petrokemisk testning
Molekylvikt (g/mol) 141.96
Kvantitet 15 ml
Formel vikt 141.9408