Läs mer
Vattenförsörjningskontrollprov: Organiskt kol
Produktkod. 30317096
Change view
Kvantitet:
15 ml
Förpackningsstorlek:
15ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30317096 15 ml 15ml
1 options
Produktkod. 30317096 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGQWSOC15
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dissolved Organic Carbon∣Total Organic Carbon
Analyt- eller komponentnamn Dissolved Organic Carbon∣Total Organic Carbon
Frakt skick Rumstemperatur
Lösningstyp Enda lösning
Lösningsmedel eller matris Späd ut H2SO4
Industry Type Petrokemisk testning
Kvantitet 15 ml