Läs mer
Prov av kvalitetskontroll av vattentillförsel: Kvarvarande klor
Produktkod. 30326332
Change view
Kvantitet:
2 ml
Förpackningsstorlek:
2ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30326332 2 ml 2ml
1 options
Produktkod. 30326332 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGQWSRCL2
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Free Residual Chlorine∣Total Residual Chlorine
Analyt- eller komponentnamn Free Residual Chlorine∣Total Residual Chlorine
Frakt skick Rumstemperatur
Lösningstyp Enda lösning
Lösningsmedel eller matris Vatten
Industry Type Petrokemisk testning
Kvantitet 2 ml