Läs mer
Vattenförsörjnings-QC-prov: Grumlighet
Produktkod. 30312557
Change view
Kvantitet:
15 ml
Förpackningsstorlek:
15ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30312557 15 ml 15ml
1 options
Produktkod. 30312557 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGQWSTURB15
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Turbidity
Analyt- eller komponentnamn Turbidity
Frakt skick Rumstemperatur
Lösningstyp Blandning
Lösningsmedel eller matris Vatten
Industry Type Petrokemisk testning
Kvantitet 15 ml