Beskrivning
Innehåller:
- 1 autoklaverbar 5 L vattentank
- 1 tankavluftningsfilter med 0,2μ m porstorlek
- 1 slangvikt
- 1 adapter för slanganslutningar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | rH-system |
| För användning med (utrustning) | CellXpert CS220 |