Läs mer
Heathrow Scientific™ Vattentestning av refraktometerfältsats
Beskrivning
Detta kit innehåller alla nödvändiga komponenter för bekväm testning på plats av vattnets salthalt var och när det behövs.
Detta kit innehåller:
- Handhållen salthaltsrefraktometer (STX-3)
- Slitstark bärväska
- Mikrofiberduk
- Flaska för destillerat vatten
- Provkopp
- Överföringspipett
- Kalibreringsskruvmejsel
Specifikationer:
- 10,5 x 7 x 3 tum. (26,7 x 17,8 x 7,8 cm)
- Vikt: 1,6 lb. (0,7 kg)
- Refraktometer Modell: STX-3
- Skala: Salinitet, specifik vikt för havsvatten
- Område: 0 till 100 pt, 1 000 till 1 070
- Upplösning: 1,0 ppt, 0,001
- Noggrannhet:± 1,0 ppt,± 0,001
- ATC: Ja
- Cirka Refraktometerns längd: 7,3 tum. (185 mm)
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Salinitetsrefraktometer |
| Skalområde | 0 till 100 ppt salthalt, 1 000 till 1 070 specifik vikt för havsvatten |
| Noggrannhet | ±1,0 ppt,± 0,001 |
| Upplösning | 1,0 ppt Salinitet, 0,001 Specifik vikt för havsvatten |
| Skaltyp | Salinitet, specifik vikt för havsvatten |
| Mått (L x B x H) | 10,5 x 7 x 3 tum. (26,7 x 17,8 x 7,8 cm) |
| Garanti | 5 år |