Läs mer
Biochrom Vattentermostaterad encellshållare
Typ:
Cellhållarsystem
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- 10 mm väglängd
- En tumskruv
- För Ultrospec 7000/8000/9000
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Cellhållarsystem |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (utrustning) | Ultrospec 7000/8000/9000 |
| Inkluderar | 1 x tumskruv |
| Form | Rektangulär |
| Termostatering | Vatten |