Learn More
Vatten, TraceSELECT™, för spåranalys, Solstice
Description
Lösningsmedel med hög renhet för specieringsanalys med LC-ICP-MS
Rigorösa reningsprocedurer följt av UV-spektroskopi, IC och ICP-MS-testning för att säkerställa hög kemisk renhet och hög UV-transmittans
Blankvärdena för metallspår i dessa lösningsmedel ligger i ppb-intervallet eller lägre.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Water |
| pH | 6 till 8 (vid 20 °C) |
| Färg | Färglös |
| Smältpunkt | 0 °C |
| Kokpunkt | 100 °C |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 2050024 |
| Formel vikt | 18,02 g/mol |
| Kvalitet | TraceSELECT |
| Odör | Luktfritt |
| Show More |