Läs mer
Vatten, TraceSELECT™, för spåranalys, Solstice
Produktkod. 15697540
Change view
Kvantitet:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
4 x 2.5 L
Förpackning:
Cubitainer
Glasflaska
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
250ml
500ml
Paket med 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15697540 10 L Cubitainer 10 L
15627550 250 mL Poly flaska 250ml
15647550 500 mL Poly flaska 500ml
15607550 1 L Glasflaska 1 L
15617550 2.5 L Poly flaska 2.5 L
15637550 4 x 2.5 L Poly flaska Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15697540 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 9530510L
 Begränsad artikel
I lager
TraceSELECT™ , för spåranalys
  • Lösningsmedel med hög renhet för specieringsanalys med LC-ICP-MS
  • Rigorösa reningsprocedurer följt av UV-spektroskopi, IC och ICP-MS-testning för att säkerställa hög kemisk renhet och hög UV-transmittans
  • Blankvärdena för metallspår i dessa lösningsmedel ligger i ppb-intervallet eller lägre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7732-18-5
Molekylformel H2O
Molekylvikt (g/mol) 18.015
MDL-nummer MFCD00011332
InChI-nyckel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-namn oxidan
LEDER O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Water
pH 6 till 8 (vid 20 °C)
Färg Färglös
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 2050024
Formel vikt 18,02 g/mol
Kvalitet TraceSELECT
Odör Luktfritt
Förpackning Cubitainer
Densitet 1g/ml vid 20 °C
Kvantitet 10 L
Fysisk form Vätska