Läs mer
Vatten, TraceSELECT™ , För spåranalys, Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. p-7120901
Kvantitet:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
4 x 2.5 L
Förpackning:
Cubitainer
Glasflaska
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
250ml
500ml
Paket med 4
Produktkod. 15627550
Brand: Honeywell-Riedel-de Haen 95305250ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
TraceSELECT™ , för spåranalys
  • Lösningsmedel med hög renhet för specieringsanalys med LC-ICP-MS
  • Rigorösa reningsprocedurer följt av UV-spektroskopi, IC och ICP-MS-testning för att säkerställa hög kemisk renhet och hög UV-transmittans
  • Blankvärdena för metallspår i dessa lösningsmedel ligger i ppb-intervallet eller lägre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7732-18-5
Molekylformel H2O
Molekylvikt (g/mol) 18.015
MDL-nummer MFCD00011332
InChI-nyckel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-namn oxidan
LEDER O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Water
pH 6 to 8 (at 20°C)
Färg Färglös
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 2050024
Formel vikt 18.02g/mol
Kvalitet TraceSELECT
Odör Odorless
Förpackning Poly flaska
Densitet 1g/mL at 20°C
Kvantitet 250 mL
Fysisk form Vätska