Läs mer
Eppendorf™ Water Tray
Material: Stainless Steel
Brand:  Eppendorf™ P0628-6140
Produktkod. 11653902
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2150.97 SEK
    1960.00 SEK / Varje
    Save 190.97 SEK
    8% Av
Bara null kvar
I lager
Beskrivning
  • For use with 170 L incubators
  • Accessory