Läs mer
Vatten, för UHPLC Gradient Grade Analysis, Fisher Chemical™
Produktkod. 11357090 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11357090 2.5 L 2.5 L
11307090 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11357090 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer W/0120/PB17
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
  • Effektivitet: konsistens från parti till parti säkerställer reproducerbara resultat
  • Låga surhets-/alkalinitetsnivåer undviker interaktioner med prover
  • Toppform: lågt baslinjeljud vid 210nm och 254nm förbättrar toppformen
  • Hastighet: filtrerad till 0,1 μm, vilket gör att analys kan utföras snabbare vid högre tryck med mindre risk för pumpblockeringar
  • Känslighet: störningsfri med enastående hög UV-överföring för förbättrad upplösning och känslighet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7732-18-5
Molekylformel H2O
Molekylvikt (g/mol) 18.015
MDL-nummer 11332
InChI-nyckel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-namn oxidan
LEDER O
Specifikationer
Färg Färglös
Kokpunkt 100 °C
Formel vikt 18,02 g/mol
Förpackning Plastbelagd glasflaska
Ångtryck 17,5 mmHg vid 20 °C
Kvantitet 2.5 L
Fysisk form Vätska