Description
Vatten, H2O, CAS-nummer-7732-18-5, diväteoxid, divätemonoxid, 1L, <-0,01 AU vid 230 nm, <-0,01 AU vid 210 nm, <-0,01 AU vid 220 nm, <-0,01 AU vid 240 nm, <-0,005 AU vid 280 nm, <-0,005 AU vid 260 nm, <-0,005 AU vid 254 nm, 2 ppb max, 100 grader. C, 5 ppb max, CHEBI:15377, Färglös, 1,000 g/cm3, UHPLC-MS
Specifications
Specifications
| Abs. | ≤0,005 AE vid 254 nm, ≤0,005 AE vid 260 nm, ≤0,005 AU vid 280 nm, ≤0,01 AU vid 210 nm, ≤0,01 AU vid 220 nm, ≤0,01 AU vid 230 nm, ≤0,01 AU vid 240 nm |
| Kemiskt namn eller material | Water |
| pH | 7 |
| CAS | 7732-18-5 |
| Färg | Färglös |
| Smältpunkt | 0 °C |
| Kokpunkt | 100 °C |
| Molekylformel | H2O |
| Synonym | dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide |
| InChI-nyckel | XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N |
| Show More |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.